Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verteilerröhrchen mit Fritte
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05433202
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verteilerröhrchen mit Fritte (Porosität:0)
- Für spezifische leichte Lösungsmittel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
100 ml | |
Spezifische schwere Lösungsmittel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Verteilerröhrchen mit Fritte > 100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur