Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Artikelnummer. 13439699 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.3mL
5 ml
10mL
15mL
30mL
40mL
50 ml
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Höhe (metrisch):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Dicke (metrisch):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.1 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Artikelnummer. 13439699
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Max. Temperatur (metrisch) 1150°C
Dicke (metrisch) 2 mm
Gewicht (metrisch) 15 g
Kapazität (metrisch) 15mL
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 29mm
Product Type Tiegel