Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke: Fisherbrand™ 14955458
Beschreibung
- Sterilisation mit Gammastrahlung
- Steril
- Nicht-pyrogenisch
- Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
12,36 mm | |
5 ml | |
Steril |
Luer-Lock | |
Luer-Lock |
Plastic syringes
DateigrößeVersion: 174.8 kB
Plastic syringes
DateigrößeVersion: 166.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur