Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke:  Fisherbrand™ SP88857295
789.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15393528
  • 930.80 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
Rührer mit Heizplatte
8,2 in.
9,7 cm
3,8 in.
33 cm
13 in.
Quadratisch
4 l
3 Jahre
RoHS, cCSAus (100- bis 120-V-Modell), CE (230-V-Modell)
230 V
230 V, 50/60 Hz
7,25 x 7,25 in.
Umgebungstemperatur bis 450 °C
50/60 Hz
20,8 cm
Heizplattenrührer
UK/EU/CN
50 bis 1.500 U/min
7,25 x 7,25 in.
Videos
  • Fisherbrand Isotemp advanced stirring hotplates
    Reliable performance, dependable safety and precise control. Available with optimised controls and settings for applications that demand advanced precision.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp advanced stirring hotplates
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      12
      Stunden
      12
      Minuten
      23
      Sekunden
      2
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
      Aktionscode25721
      Gültig bis zum2025-05-01
      Neues Angebot
      Jetzt sparen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Heizplattenrührer > Keramik, 230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker