Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen ohne Aufsatz werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05515049
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10444491
  • 30.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nach DIN 12596, ohne Kopf
  • Mit Sockel NS 29/32
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Gaswaschflasche ohne Kopf
NS 29/32
DIN 12463
Borosilikatglas
Buchse
200 mm
1/Packung
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf > Kapazität: 250 ml