Learn More
Corning™ Verschlusskappen aus Polyethylen für Costar Cluster-Röhrchensystem
Speziell für 1.2 ml-Cluster-Röhrchen und Cluster-Röhrchenstreifen konzipiert. Corning™ Verschlusskappen aus Polyethylen für Cluster-Röhrchensysteme eignen sich für 98-Well Cluster-Röhrchensysteme.
Marke: Corning™ 4418
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktisch für den Transfer großer Volumen und die Entnahme aus Mikrotiterplatten
- Nützlich bei Einzel- und Mehrkanalpipetten und an Roboterarbeitsplätzen und -zentrifugen
- 1.2 ml-Einzelröhrchen oder Streifen mit acht Röhrchen zum Abbrechen, Mikrotiterplattenformat
- In Gestellen für 12 oder 96 Röhrchen
- Sowohl Röhrchen als auch Gestelle bestehen aus autoklavierbarem transparentem Polypropylen
Spezifikation
Streifen mit 8 Kappen | |
Durchsichtig | |
120/Karton | |
1,2 ml 98 Well-Cluster-Röhrchensystem |
Polyethylen | |
12/Packung | |
Steril |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Verschlusskappen aus Polyethylen für Costar Cluster-Röhrchensystem > Kein Rack; Ja; Streifen mit 8 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur