Learn More
Fisherbrandâ„¢ Isotempâ„¢ Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 4,25 x 4,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Marke:  Fisherbrandâ„¢ SP88854205
366.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15393508
  • 433.00 â‚¬ / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
Rührer mit Heizplatte
230 V, 50/60 Hz
4,25 x 4,25 in.
Umgebungstemperatur bis 540 °C
50/60 Hz
12,7 cm
Heizplattenrührer
UK/EU/CN
50 bis 1.500 U/min
10 x 5 x 3,6 in., (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
230 V
Rührstab
5 in.
9,1 cm
3,6 in.
25,4 cm
10 in.
Quadratisch
1 l
3 Jahre
CE-, RoHS-konform
Videos
  • Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
    Isotemp stirrers, hotplates and stirring hotplates are designed to provide precise stirring control, exceptional safety and temperature performance for your routine protocols.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      1
      Stunden
      23
      Minuten
      4
      Sekunden
      45
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
      Aktionscode25721
      Gültig bis zum2025-05-01
      Neues Angebot
      Jetzt sparen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrandâ„¢ Isotempâ„¢ Heizplattenrührer > 4,25 x 4,25 in., Keramik, 540C, 230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker