Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen
Artikelnummer. 10516721 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200 mm
25 x 75 mm
40 x 80 mm
400 x 200 mm
50 x 200 mm
5000 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10516721
Marke: Macherey-Nagel™ 805024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung.Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Polygram™ TLC-Polyesterfolien
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Für analytische Platten 0,25 mm
  • Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Porengröße 60Å
Menge Je 1
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 400 x 200 mm