Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke: Fisherbrand™
418.46 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.37400kg
Beschreibung
Präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutz
- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Temperaturfühler und Spritzschutzschild optional lieferbar
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen
- Mit Rührstab
Zertifizierungen
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
Aluminium | |
Rührer mit Heizplatte | |
8,2 in. | |
9,7 cm | |
3,8 in. | |
33 cm | |
13 in. | |
Quadratisch | |
4 l | |
3 Jahre | |
RoHS, cCSAus (100- bis 120-V-Modell), CE (230-V-Modell) |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz | |
7,25 x 7,25 in. | |
Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
50/60 Hz | |
20,8 cm | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
UK/EU/CN | |
50 bis 1.500 U/min | |
7,25 x 7,25 in. |