Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Auswahl an drei optischen Objektiven und drei Optikköpfen. Fisherbrand Verbundmikroskope für die Forschung der AX-500 Serie mit Kaltlicht-LED-Beleuchtung wurden speziell für Universitäten und Forschungslabore entwickelt.
372.00 € - 1025.00 €
Spezifikation
Eyepiece | 18 mm |
---|---|
Beleuchtungsart | LED |
Produkttyp | Mikroskop |
Enthält | IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel |
Objektivrevolver | Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend |
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kopfausführung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kopfausführung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15388824
|
Fisherbrand™
1100104400012 |
DIN Achromatisch | Monokular | AX-501A |
372.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15398824
|
Fisherbrand™
AX-502A |
DIN Achromatisch | Binokular | AX-502A. | N/A | N/A | N/A | |||||
15358834
|
Fisherbrand™
1100104400062 |
DIN plan-achromatisch | Binokular | AX-502PL. | N/A | N/A | N/A | |||||
15378834
|
Fisherbrand™
1100104400181 |
DIN plan-achromatisch | Trinokular | AX-503PL. | N/A | N/A | N/A | |||||
15308834
|
Fisherbrand™
1100104400161 |
DIN Achromatisch | Trinokular | AX-503A. | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
- Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
- Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
- Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung
- Integrierter mechanischer Tisch mit niedrigem Antrieb und verlängerter Säule für X- und Y-Steuerung (135 x 140 mm)
- 18 mm-Okulare mit Augenmuscheln aus Gummi
- Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf Sichtkopf
Spezifikation
18 mm | |
Mikroskop | |
Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend | |
Zwei Jahre für elektrische Bauteile (außer Glühlampen, Kabel und Sicherungen), fünf Jahre für optische und mechanische Bauteile | |
14.3 lbs. | |
IEC 110/220 V (UL/CSA) |
LED | |
IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel | |
Standard-DIN | |
34 x 18 x 39 cm (13,3 x 7,0 x 15,3 in.) | |
6,5 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500