Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ 94060313
89.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
- Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
- In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0.2 – 10 μl, 1 – 200 μl, 5 -300 μl, 100 – 1000 μl, 50 – 1200 μl und 10 ml
- Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 × 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
- Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
- Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Finntip Flex 200, ohne Filter, steril, Gestell | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2,3 in. | |
Racks | |
Gelb | |
FinnTip™ Flex |
200 μl | |
Steril | |
Finntip Flex 200 | |
6 cm | |
960 Spitzen | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Steril & PCR-fähig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24168B0 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2024 | 94060313 |
24127B0 | Konformitätsbescheinigung | 24/07/2024 | 94060313 |
23350B0 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2024 | 94060313 |
23283B0 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2023 | 94060313 |
23188B0 | Konformitätsbescheinigung | 08/08/2023 | 94060313 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.