Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Extralange pipettenspezifische Spitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke: Thermo Scientific™ 9401410
145.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
- Glatte und gleichmäßige Oberfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verschiedene Verpackungsoptionen: Racks, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Racks, passend zur jeweils kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei Racks und zugehörigen Nachfüllpackungen
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen)
Spezifikation
Finntip 1000 Ext, ohne Filter, nicht steril, Bulk | |
Ungefiltert | |
Finntip 1000 Ext | |
10,5 cm | |
Blau | |
FinnTip™ |
1000 μl | |
Unsteril | |
4,1 in. | |
Bulk | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24106R0 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2024 | 9401410 |
24069R0 | Konformitätsbescheinigung | 06/08/2024 | 9401410 |
24039R0 | Konformitätsbescheinigung | 02/08/2024 | 9401410 |
24140R0 | Konformitätsbescheinigung | 24/07/2024 | 9401410 |
24017R0 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2024 | 9401410 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.