Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
152 mm
161 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 152 mm |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Makro |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Produktlinie | Maxi |
| Mehr anzeigen |