Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13266259
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 μl
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Nachfülldeck
Racks
Spitzenform:
Extra lang
Geringe Retention
Standard
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 13266259
Marke: Thermo Scientific™ 94410517
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
So sicher, so dicht mit einem Klick.
  • ClipTip Pipettenspitzen besitzen 'Clips' zum sicheren Einrasten der Spitzen, sodass jeder Kanal vollständig abgedichtet wird. Dadurch können sich die Spitzen auch bei hohem Druck nicht lösen. Die ClipTip Spitzen lassen sich durch leichten Kontakt sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigen, wodurch ein unnötig hoher Kraftaufwand beim Aufnehmen entfällt.
Geringe Retention
  • ClipTip Pipettenspitzen besitzen eine geringe Retention und ermöglichen so eine maximale Probenrückgewinnung.
Bewährte Qualität
  • Garantiert frei von Verunreinigungen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin.
Umweltfreundlich
  • Das ClipTip Nachfüllsystem verwendet recycelte Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Vielseitiges Spitzensortiment
  • Wählen Sie aus fünf Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl.
Sofortige Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Spitzeneinsatz ist mit Chargen- und Volumenangaben bedruckt. Die praktische Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung der Farbe der F1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Spitzen-Rack.
Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Garantie
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ClipTip 300, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,48 in.
Länge (metrisch) 6,3 cm
Format Nachfülldeck
Spitzenform Geringe Retention
Verpackung 10 x 96 Spitzen/Einsatz (Nachfüllturm)
Farbcode Orange
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinie ClipTip
Fit for Purpose PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.