Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben
Schnelle Isolierung von PCR-fähiger genomischer DNA aus Boden- und anderen Umweltproben.
Marke:  MP Biomedicals 116560200
443.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11492400
  • 692.00 € / 50 Ansätze
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Lysematrix E 50 x 2.0 ml-Röhrchen, 60 ml Natriumphosphatpuffer, 8 ml MT-Puffer, 25 ml PPS-Lösung, 66 ml Bindungsmatrix, jeweils 50 SPIN-Module, jeweils 50 Fangröhren, 12 ml konzentriertes SEWS-M, 20 ml DES, 200 μl BBS-Gel-Ladefarbstoff, jeweils 1 Handbuch, jeweils 1 SDB, jeweils 1 Analysezertifikat
Benötigt : FastPrep™ Gerät, Mikrozentrifuge, die 2.0-ml-Röhrchen frei drehen kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 ml und 1.5 ml), reine 15-ml-Röhrchen für DNA-Bindung, Rotator oder Vortex mit niedriger Drehzahl
Beschreibung
Beschreibung
  • Das FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben isoliert schnell und effizient bakterielle, pilzspezifische, pflanzliche und tierische genomische DNA aus Boden- und anderen Umweltproben.
  • Der Boden wird mit einem FastPrep™-Gerät und Lysematrix E-Röhrchen verarbeitet, die für eine effiziente Lyse aller Mikroorganismen konzipiert sind.
  • Die freigesetzte DNA wird mit einem Silika-basierten Zentrifugalfilter gereinigt und eignet sich für PCR-Analysen und andere Downstream-Prozesse.
  • Die vollständige Lyse aller Organismen, einschließlich Quellen wie eubakterielle Sporen und Endosporen, grampositive Bakterien, Hefe, Algen, Nematoden und Pilze, die als schwierig gelten, wird mit einem FastPrep-Gerät und Lysematrix E-Röhrchen innerhalb von Sekunden erreicht.
  • Das FastDNA Spin Kit für Bodenproben liefert den höchsten DNA-Ertrag aus jeder Umweltprobe, einschließlich Boden, Sedimenten, Schlamm, Kompost, Gülle, Rhizosphäre oder Abwasser.
  • Das FastDNA Spin Kit für Bodenproben enthält Lysematrix-Röhrchen und alle Reagenzien, die zur Extraktion von DNA in einem Verfahren erforderlich sind, bei dem Huminsäuren und andere PCR-Inhibitoren effizient entfernt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Kit
Bodenproben, Fäkalien, Klärschlamm, Abwasser, Umwelt, Kompost, Gülle, Rhizosphäre
Isolieren bakterieller, pilzartiger, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA aus Boden- und anderen Umweltproben, einschließlich Sediment, Schlamm, Kompost, Gülle, Rhizosphäre, Abwasser und mehr
50 Aufreinigungen
Isolieren bakterieller, pilzspezifischer, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA
30 min
Bis zu 500 mg pro Präparation
Glasmilch
FastPrep™ Gerät
Lysematrix E
Nukleinsäure-Isolierung, Mini-prep
DNA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben > FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben; Anzahl der Reaktionen: 1 x 50 Aufreinigungen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.