Learn More
Spex CertiPrep™ Halter für Probenvorbereitungsfläschchen
Dicker, robuster Schaumstoffblock, der 16 Standard-50-ml-Röhrchen im Homogenisator GenoGrinder 2010 von SPEX SamplePrep fasst.
Marke:  Spex CertiPrep™ 2196-16-PE
Artikelnummer. 12794127
  • 463.68 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dicker, robuster Schaumstoffblock, der 16 Standard-50-ml-Röhrchen im Homogenisator GenoGrinder 2010 von SPEX SamplePrep fasst. Robuster Schaumstoffblock, der die Probenröhrchen sicher in der 2189er-Klammer fixiert
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenhalter
1 Packungen
Name des Produkts
Spex CertiPrep™ Halter für Probenvorbereitungsfläschchen > Fassungsvermögen: 16 x 50 ml