Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenbürste
Konische Bürste für 15 ml Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ 03608
Artikelnummer. 15813807
  • 12.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für 15 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Konisches Borstenteil, 0,5 in. Durchm. (1,3 cm) an der Spitze
  • Galvanisierter Drahtgriff
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugenröhrchen-Bürste
Galvanisierter Draht
Gelbbraun
2 cm
9 in.
23 cm
S
Natürliches Haar
Spitz zulaufend
0,81 Zoll
15 ml-Zentrifugenröhrchen
3,5 in.
8,9 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Röhrchenbürste > Länge: 9 Zoll (22,86 cm); Borsten L x Durchmesser: 3,5 x 0,81 Zoll (8,9 x 2 cm)