Learn More
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe
Überraschend leicht und dennoch mit starker und stützender Passform. Auch bei vollständigem Eintauchen wasserdicht, dank dem hochmodernen Sympatex™ Obermaterial. Der wetterfeste Sicherheitsschuh bietet hervorragenden Fußschutz zu jeder Jahreszeit.
Marke:  Emma Safety Footwear MM93986849
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909101
  • 187.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Wasserfeste Konstruktion aus Vollnarbenleder
  • Wasserdichtes Sympatex-Obermaterial ™
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz, Grau
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™
49
Schnüre
Primus
Leder
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Primus Sicherheitsschuhe > Größe: 49