Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Green Buffer (10X)
Proprietärer Verdaupuffer, der 100 %-ige Aktivitäten aller FastDigest Restriktionsenzyme unterstützt.
Marke:  Thermo Scientific™ B72
14.61 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11836863
  • 20.85 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
DNA/RNA-modifizierende Enzyme wie Ligasen, Phosphatasen, Kinasen und mesophile DNA-Polymerasen haben in FastDigest Green Puffer ebenfalls eine 100 %-ige Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für Downstream-Prozesse direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
  • Doppel- und Mehrfachverdau in einem einzigen Puffer mit jeder Enzymkombination
  • Keine sequenziellen Aufschlüsse oder Pufferwechsel erforderlich
  • Direkte Beladung der Reaktionsgemische auf Gele
  • Spart Pipettierzeit und macht DNA-Ladefarbstoffe überflüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X
Verdaupuffer
FastDigest
5 x 1 mL
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2877012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB72
Chargennummer2877082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB72
Chargennummer3143233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberB72
Chargennummer2780334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog NumberB72
Chargennummer2704412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog NumberB72
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest Green Buffer (10X) >