Learn More
Hellma™ Makroküvette zur Absorptionsmessung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die photometrische Analyse.
- 10 mm Lichtweg
- 2 Fenster
- Werkstoffbezeichnung: QS, Quarz Silica
- 12.5 x 12.5 x 45mm (L x B x H)
Spezifikation
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 3500 μl |
| Material | Quarzglas |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrische Analyse |