Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 3.5 l-Beutel
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 3.5 L-Beutel sind zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Oxoid Anaerobic 3.5 L-Behältern (Artikelnummern HP0011A, HP0031A) bestimmt.
- Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
- Es wird kein Wasserstoff produziert
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Beutel |
| Format | Gaserzeugungstütchen |
| Produktlinie | Thermo Scientific Oxoid |
| Menge | 10/Packung |
| Volumen (metrisch) | 3,5 l |