Learn More
Fisherbrand™ Multifunktionale 4D-Armlehnen
Kompatibel mit Basic Comfort und Active Comfort Laborstühlen zur Entlastung von Oberkörper und Armen, insbesondere für feinmotorische Aktivitäten.
Marke:  Fisherbrand™ 9353-217
77.33 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17766689
  • 91.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisch
  • Zubehör für Laborstühle
Spezifikation
Spezifikation
Armstütze
In Höhe, Breite, Tiefe einstell- und schwenkbar
Polyamid
3 kg
Schwarz
Fisherbrand Basic Comfort und Active Comfort Laborstühle
10 Jahre
8 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Multifunktionale 4D-Armlehnen > Typ: Armstütze