Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
146.00 € - 485.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13535450
|
Fisherbrand™
278753 |
Unsteril | 2 ml | N/A | |||||||
13515450
![]() |
Fisherbrand™
260254 |
Steril | 1300 μl | 1000 μl |
146.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11391555
![]() |
Fisherbrand™
236800 |
Unsteril | 2000 μl | 1900 μl |
366.00 €
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13545450
![]() |
Fisherbrand™
278746 |
Steril | 2000 μl | 1900 μl |
472.00 €
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11381555
![]() |
Fisherbrand™
236600 |
Unsteril | 1300 μl | 1000 μl |
485.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
- Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
- Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
- Naturfarben
- Unsteril und steril erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
96 | |
Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen. |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Rund |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well