Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
Artikelnummer. 13535450 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Volumen (metrisch) Well:
1300 μl
2000 μl
2 ml
Packungsgröße:
50 Stück
60 Stück
Arbeitsvolumen (metrisch):
1000 μl
1900 μl
Artikelnummer. 13535450
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
  • Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
  • Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
  • Naturfarben
  • Unsteril und steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2 ml
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen.