Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
GREENER_CHOICE
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 236800
260.46 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11391555
  • 366.00 € / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
  • Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
  • Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
  • Naturfarben
  • Unsteril und steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Naturfarben
2000 μl
1900 μl
Rund
60/Karton
8 x 12
Polypropylen
96
Unsteril
Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen.
Videos
  • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
    • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (DE)
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24155
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        28
        Stunden
        2
        Minuten
        55
        Sekunden
        26
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      • Fisherbrand
        Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
        Aktionscode: 24163
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        28
        Stunden
        2
        Minuten
        55
        Sekunden
        26
        Neues Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
      • Mehrere Hersteller
        Liquid Handling mühelos meistern.
        Aktionscode: 24122
        Gültig bis zum2025-04-13
        Tage
        11
        Stunden
        2
        Minuten
        55
        Sekunden
        26
      • Fisherbrand
        Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
        Aktionscode: 24163
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        28
        Stunden
        2
        Minuten
        55
        Sekunden
        26
        Neues Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well > Nicht steril; Well-Kapazität: 2 ml; 60/Karton