Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 278746
345.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
- Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
- Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
- Naturfarben
- Unsteril und steril erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
2000 μl | |
1900 μl | |
Rund |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
-
Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (DE)
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
11Stunden
2Minuten
55Sekunden
27 -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
2Minuten
55Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
2Minuten
55Sekunden
27 -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
2Minuten
55Sekunden
27