Learn More
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well
GREENER_CHOICE
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen optimal zur Lagerung geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 236600
367.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11381555
  • 485.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen ideal für die Lagerung geeignet
  • Fassen noch größere Arbeitsvolumen; Fassungsvermögen bis zu 1,0 oder 2,0 ml pro Well
  • Proteine und DNA haften nicht an PP, sodass eine vollständige Probenrückgewinnung gewährleistet ist.
  • Naturfarben
  • Unsteril und steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Naturfarben
Polypropylen
96
Unsteril
Zur Lagerung dank der geringen Bindungseigenschaften von Polypropylen.
Ohne Deckel
50 Kartons
Mikrotiterplatte
1300 μl
1000 μl
Rund
50/Karton
Videos
  • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
  • 2021-11 POTM Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (DE)
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    2
    Minuten
    55
    Sekunden
    25
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    2
    Minuten
    55
    Sekunden
    25
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    11
    Stunden
    2
    Minuten
    55
    Sekunden
    25
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    2
    Minuten
    55
    Sekunden
    25
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DeepWell™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 96-Well > Nicht steril; Well-Kapazität: 1 ml; 50/Karton