Learn More
Falcon™ Zellsiebe
BIOPHARMA
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Falcon™ Zellsiebe sind einfach zu handhaben und eignen sich hervorragend für Stammzellen und Primärzellen.
Marke:  Falcon™ 352360
93.28 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10282631
  • 103.52 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Ein robustes Nylonnetz mit mikrometergenauen Porengrößen von 40, 70 oder 100 μm gewährleistet optimales Verhalten bei einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Gleichmäßig angeordnete Poren führen zu einheitlichen und zuverlässigen Ergebnissen.
  • Einzeln verpackt, problemlos entnehmbar
  • Lange Lippe am Sieb ermöglicht eine aseptische Handhabung mit Pinzette
  • Der farbcodierte, mit Streifen versehene Rahmen aus Polypropylen ermöglicht eine problemlose Unterscheidung und Handhabung
  • Passen perfekt in konische 50 ml-Falcon-Röhrchen
  • Für den Einmalgebrauch vorgesehen, anwenderfreundlich, kostengünstig; die Unversehrtheit der Probe bleibt erhalten
  • Durch Gammastrahlen sterilisiert, nicht zytotoxisch
Anwendung
  • Schnellere, einfachere Alternative zu Gaze-Filtern
  • Optimal zur Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie wie beispielsweise: 
    • Einzelzellensuspensionen aus Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Mandeln und Lymphknoten
    • Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen 
  • Probenvorbereitung für Primärzellkulturen sowie Immunogenen  
  • Vorbereitung von Gefriervorräten 
  • Filtern von agglutinierenden Proteinen, die in Inaktivierungsseren entstehen
Bestellinformation
Einzeln in Verpackungen in medizinischer Qualität abgepackt und gammabestrahlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Gelb
Verlängerte Lippe an Filter, Polypropylen-Rahmen mit Lasche
Zellenfilter
Konische Falcon Röhrchen, 50 ml
Ja
Für schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe
Polypropylen
Steril
100 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247695 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number352360
Chargennummer246609 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number352360
Chargennummer245628 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/02/2025 Catalog Number352360
Chargennummer245096 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/01/2025 Catalog Number352360
Chargennummer243497 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog Number352360
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellsiebe > 100 μm