Learn More
Falcon™ Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Falcon™ Zellsiebe sind einfach zu handhaben und eignen sich hervorragend für Stammzellen und Primärzellen.
103.52 € - 106.11 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Produkttyp | Zellenfilter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Konische Falcon Röhrchen, 50 ml |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Netzgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Netzgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282631
![]() |
Falcon™
352360 |
Gelb | Steril | 100 μm |
103.52 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10737821
![]() |
Falcon™
352340 |
Blau | Steril | 40 μm |
103.52 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10788201
![]() |
Falcon™
352350 |
Weiß | Steril | 70 μm |
106.11 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Ein robustes Nylonnetz mit mikrometergenauen Porengrößen von 40, 70 oder 100 μm gewährleistet optimales Verhalten bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Gleichmäßig angeordnete Poren führen zu einheitlichen und zuverlässigen Ergebnissen.
- Einzeln verpackt, problemlos entnehmbar
- Lange Lippe am Sieb ermöglicht eine aseptische Handhabung mit Pinzette
- Der farbcodierte, mit Streifen versehene Rahmen aus Polypropylen ermöglicht eine problemlose Unterscheidung und Handhabung
- Passen perfekt in konische 50 ml-Falcon-Röhrchen
- Für den Einmalgebrauch vorgesehen, anwenderfreundlich, kostengünstig; die Unversehrtheit der Probe bleibt erhalten
- Durch Gammastrahlen sterilisiert, nicht zytotoxisch
- Schnellere, einfachere Alternative zu Gaze-Filtern
- Optimal zur Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie wie beispielsweise:
- Einzelzellensuspensionen aus Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Mandeln und Lymphknoten
- Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen
- Probenvorbereitung für Primärzellkulturen sowie Immunogenen
- Vorbereitung von Gefriervorräten
- Filtern von agglutinierenden Proteinen, die in Inaktivierungsseren entstehen
Bestellinformation
Einzeln in Verpackungen in medizinischer Qualität abgepackt und gammabestrahlt.
Spezifikation
Ja | |
Zellenfilter | |
Konische Falcon Röhrchen, 50 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellsiebe