Learn More
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
Marke:  Micronova™ 825-38AM
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12833562
Beschreibung
Beschreibung
  • Für extreme Temperaturen vorgesehen
  • Aus transparenter, brauner Polyamidfolie mit druckempfindlichem Klebstoff
  • Der Silikonklebstoff gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Substraten, selbst nach hohen Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Silikon, Druckempfindlich
Bernsteinfarben
Tape
Reinraumband für extreme Temperaturen
Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Yes
-100 bis +500 °F
33 m x 9.525 mm (36 yd. x 0.375 in.)
33 m
9.525 mm
9.525 mm
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Polymer
High Gloss
Polyimid
Unsteril
MicronovaTM P52W Tape Dispenser
48/Cs.
-73°bis +260 °C
36 yd.
0,375 in.
0.375 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046864-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog Number825-38AM
Chargennummer044137-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2024 Catalog Number825-38AM
Chargennummer041147-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2023 Catalog Number825-38AM
Chargennummer035827-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2023 Catalog Number825-38AM
Chargennummer035522-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog Number825-38AM
Name des Produkts
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen > Extreme Temperature Cleanroom Tape, polyimide,3 in. plastic core amber 0.375 in. wide