Learn More
Thermo Scientific™ Aluminiumhalterung, Gestell für Röhrchen/Platten, 384-Well
Das Thermo Scientific™ Aluminium-Tragegestell kann für die Probenvorbereitung, die Heißversiegelung und das automatische Dispensieren verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ PRK1383
134.78 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Probenvorbereitung, Heißversiegelung und automatisches Dispensieren mit dem Thermo Scientific™ Aluminium-Tragegestell.
Erhältlich im 96- und 384-Well-Format.
- Zum Heißversiegeln und automatischen Dispensieren
- Die Standfläche nach Industriestandard passt in Roboterarbeitsplätze
- Kann erwärmt oder gekühlt werden, um die Probenvorbereitung zu erleichtern
Enthält:
Empfohlen für:
Probenhandhabung, Probenvorbereitung, Heißversiegelung, automatisches Dispensieren
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
Platten (384-Well) | |
Rechteckig | |
1 rack |
Blau/klar, Löschen | |
Aluminium | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |