missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CapMat, zur Verwendung mit 96-Well MASTERBLOCK™ Mikrotiterplatten

Versiegler für Mikrotiterplatten

Marke:  Greiner Bio-One 381070

Artikelnummer. 10708454

  • 221.43 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit 96-Well-MASTERBLOCK Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Durchscheinend
EVA
Nicht autoklavierbar
50
Nein
-60 °C° bis +65 °C°
96-Well MASTERBLOCK (0,5 und 1 ml), 96-Well-Polypropylen-Standardmikrotiterplatten, 96-Well F-, U- und μ Polystyrol-Mikrotiterplatten mit durchsichtigem Boden
Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen; beständig gegen DMSO; nicht zytotoxisch
Unsteril
96
1
Nein
Rund
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One CapMat, zur Verwendung mit 96-Well MASTERBLOCK™ Mikrotiterplatten > Unsteril

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt