Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF260, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ UF260B29722
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Untere Tropfschale | |
Edelstahl | |
Rand: 15 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF260, 15 mm > Kann verwendet werden mit: UF260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur