Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff, mit PUR-Beschichtung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03044049
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Birnenförmig
- Material: DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
NS 29/32 | |
81 mm |
1 | |
250 mL |