Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff, mit PUR-Beschichtung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
83.07 € - 211.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11903391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044037 |
100 ml |
83.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15695585
|
Lenz Laborglasintrumente
03044049 |
250 mL |
110.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11943391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044073 |
2 l |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11953391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044076 |
3 l |
211.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11993381
|
Lenz Laborglasintrumente
03044028 |
50 ml |
91.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Birnenförmig
- Material: DURAN™
Spezifikation
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff, mit PUR-Beschichtung