Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252101B pH-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X099412
66.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese pH-Kombinationselektrode mit Glaskörper und offenem Diaphragma wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. 10 ml Elektrolyt-Nachfülllösung im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- Parameter: pH
- Range|-0 bis +13 pH
- Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
- Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
- Interner Referenztyp: Ag/AgCl
- Versiegelt/nachfüllbar: Versiegelt
- Referenzkontakt: Einzeln
- Abmessungen (Schaft): 90 x 12 mm
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: BNC-Anschluss
- Zur Verwendung mit: allen pH-Messgeräten mit BNC-Eingang
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Glasschaft | |
0 °C bis 80 °C |
Einzeln | |
0 bis 13 | |
pH-Elektrode |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30