Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFG7350401B pH-Elektrode
Artikelnummer. 10066474
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10066474
Marke: Thermo Scientific™ 93X218814
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese Eutech™ pH-Elektrode ist eine universelle pH-Elektrode mit Glaskörper und Sensorschutz. Geeignet für Proben mit Messungen bei niedrigen Temperaturen. Wird mit 10 ml Nachfüllelektrolyt geliefert und wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. Erhältlich mit 1 m Kabel.
Spezifikationen
  • Parameter: pH
  • Bereich: pH 0 bis 13
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 °°C
  • Art des Diaphragmas: Ringförmige Keramik
  • Interner Referenztyp: Ag/AgCl
  • Versiegelt/nachfüllbar: Nachfüllbar
  • Referenzkontakt: Einzeln
  • Nachfülllösung für Referenzelektrolyt: ECRE001
  • Abmessungen (Schaft): 130 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Anschluss: BNC-Anschluss
  • Zur Verwendung mit: allen pH-Messgeräten mit BNC-Eingang
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Universal-pH-Kombinationselektrode mit Einzeldiaphragma, wiederfüllbar, ringförmiges Keramikdiaphragma mit Sensorschutz, 12x11 mm, BNC-Verbindungsstück, 1 m-Kabel und 1 ml wiederauffüllbares Elektrolyt
    Anschlusstypen BNC-Anschluss
    Diaphragma Einzeln
    Material Glasschaft
    pH-Bereich 0 bis 13
    Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Typ pH-Elektrode