Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB057/2H
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10559751
  • 20.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
2/Packung
57mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
49mm
Rot
64mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:57mm; oberer Durchmesser:64mm