Learn More
, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17312501
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17312501
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17312501
Marke: Thermo Scientific Acros 468780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 58306-30-2
Summenformel C20H22N4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 446.48
MDL-Nummer 01738527
InChI-Schlüssel HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(Phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}Carbamat
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febantel
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Farbe Weiß bis hellgelb
Analysenzertifikat Available
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Merck Index 3973
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Physikalische Form Pulver/Kristalle
Formelmasse 446.48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >