Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen mit dieser Universal-Hochleistungs-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft durch.
Marke: Thermo Scientific™ 8156BNUWP
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen mit der Thermo Scientific™ Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode durch, einer Universal-Hochleistungs-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft.
Inhalt:
- 1 m Kabel
Erforderlich:
- pH-Puffer (pH-Wert 7 ±1 bis 3 pH-Einheiten), Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
Kompatibel mit:
Der BNWP-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Messgeräten der Thermo Scientific™ Orion Star™ Serie als auch an Messgeräten von anderen Anbietern.
Spezifikation
Universal-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft; 120 x 12 mm | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
ROSS | |
32 bis 212 °F | |
39 in. |
WPBNC | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3M KCl | |
0,01 | |
2 Jahre | |
1 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.