Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
46.38 € - 92.77 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kompatibilität | Universal |
Format | Bulk |
Spitzenform | Universal |
Produkttyp | Pipettenspitzen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10708972
![]() |
Eppendorf™
0030000854 |
0.5 bis 20 μl | 4.6 cm | Hellgrau | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
71.48 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10157291
![]() |
Eppendorf™
0030000978 |
100 bis 5000 μl | 12 cm | Violett | 500 Tips (5 Bags x 100 Tips) |
63.40 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10333682
![]() |
Eppendorf™
0030000765 |
1000 bis 10000 μl | 16.5 cm | Türkis | 200 Tips (2 Bags x 100 Tips) |
65.06 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10199171
![]() |
Eppendorf™
0030000781 |
1000 bis 10000 μl | 24.3 cm | Türkis | 200 Tips (2 Bags x 100 Tips) |
92.77 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11920537
![]() |
Eppendorf™
0030000889 |
2 bis 200 μl | 5.3 cm | klar | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
48.24 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10248621
![]() |
Eppendorf™
0030000870 |
2 bis 200 μl | 5.3 cm | Gelb | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
46.38 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10177241
![]() |
Eppendorf™
0030000897 |
20 bis 300 μl | 5.5 cm | Orange | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
47.77 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10370842
![]() |
Eppendorf™
0030000919 |
50 bis 1000 μl | 7.1 cm | Blau | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
46.38 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10772559
![]() |
Eppendorf™
0030000927 |
50 bis 1000 μl | 7.1 cm | klar | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
48.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10218671
![]() |
Eppendorf™
0030000951 |
250 bis 2500 μl | 11.5 cm | Rot | 500 Tips (5 Bags x 100 Tips) |
54.32 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10197241
![]() |
Eppendorf™
0030000935 |
50 bis1250μ l | 7.6 cm | Grün | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
78.86 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10788962
![]() |
Eppendorf™
0030000811 |
0.1 to 10 μL | 34 mm | Dark Gray | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
78.21 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10426461
![]() |
Eppendorf™
0030000838 |
0.1 to 20 μL | 40 mm | Medium Gray | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
78.21 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10744587
![]() |
Eppendorf™
0030000730 |
50 bis 1250 μl | 10.3 cm | Dunkelgrün | 1000 Tips (4 Bags x 250 Tips) |
82.72 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10541159
![]() |
Eppendorf™
0030000900 |
20 bis 300 μl | 55 mm | Orange | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
48.24 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
- Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
- Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
- Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
- Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
- Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Bulk | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Fein |
Universal | |
Universal | |
Eppendorf Pipetten | |
epT.I.P.S. |