Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0.5 bis 20 μl
100 bis 5000 μl
1000 bis 10000 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
250 bis 2500 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis1250μ l
Länge (metrisch):
34 mm
40 mm
4.6 cm
5.3 cm
5.5 cm
55 mm
7.1 cm
7.6 cm
10.3 cm
11.5 cm
12 cm
16.5 cm
24.3 cm
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
klar
Verpackung:
1000 Spitzen (2 Beutel x 500 Spitzen)
1000 Spitzen (4 Beutel x 250 Spitzen)
200 Spitzen (2 Beutel x 100 Spitzen)
500 Spitzen (5 Beutel x 100 Spitzen)
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
- Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
- Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
- Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
- Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
- Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 20 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Mittelgrau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | 1000 Spitzen (2 Beutel x 500 Spitzen) |
| Mehr anzeigen |