Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10199171 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0.5 bis 20 μl
100 bis 5000 μl
1000 bis 10000 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
250 bis 2500 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis1250μ l
Länge (metrisch):
34 mm
40 mm
4.6 cm
5.3 cm
5.5 cm
55 mm
7.1 cm
7.6 cm
10.3 cm
11.5 cm
12 cm
16.5 cm
24.3 cm
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
klar
Verpackung:
1000 Spitzen (2 Beutel x 500 Spitzen)
1000 Spitzen (4 Beutel x 250 Spitzen)
200 Spitzen (2 Beutel x 100 Spitzen)
500 Spitzen (5 Beutel x 100 Spitzen)
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10199171
Marke: Eppendorf™ 0030000781
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
  • Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
  • Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
  • Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
  • Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
  • Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 bis 10000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe Türkis
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 9.6 in.
Länge (metrisch) 24.3 cm
Format Bulk
Spitzenform Universal
Verpackung 200 Spitzen (2 Beutel x 100 Spitzen)
Menge 200 Pk.
Produkttyp Pipettenspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf, Universal
Skala Ja
Produktlinie epT.I.P.S.
Graduierungen Fein