Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10744587 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0.5 bis 20 μl
100 bis 5000 μl
1000 bis 10000 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
250 bis 2500 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis1250μ l
Länge (metrisch):
34 mm
40 mm
4.6 cm
5.3 cm
5.5 cm
55 mm
7.1 cm
7.6 cm
10.3 cm
11.5 cm
12 cm
16.5 cm
24.3 cm
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
klar
Verpackung:
1000 Spitzen (2 Beutel x 500 Spitzen)
1000 Spitzen (4 Beutel x 250 Spitzen)
200 Spitzen (2 Beutel x 100 Spitzen)
500 Spitzen (5 Beutel x 100 Spitzen)
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10744587
Marke: Eppendorf™ 0030000730
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
  • Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
  • Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
  • Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
  • Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
  • Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 bis 1250 μl
Farbe Dunkelgrün
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Länge (metrisch) 10.3 cm
Format Bulk
Spitzenform Pipettier-Spitzen
Verpackung 1000 Spitzen (4 Beutel x 250 Spitzen)
Menge 1000 Pk.
Produkttyp Pipettenspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf
Skala Yes
Produktlinie epT.I.P.S.
Material Polypropylen
Graduierungen Fine