Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Marke: Eppendorf™ 0030000900
43.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
- Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
- Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
- Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
- Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
- Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
Spezifikation
20 bis 300 μl | |
Autoklavierbar | |
55 mm | |
Bulk | |
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) | |
Pipettenspitzen | |
Yes | |
Fine |
Orange | |
2,2 in. | |
Universal | |
Universal | |
1000 Pk. | |
Eppendorf Pipetten | |
epT.I.P.S. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
12Minuten
7Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
12Minuten
7Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
12Minuten
7Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
11Minuten
52Sekunden
19