Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
116.46 € - 150.60 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality (Nicht steril) |
Format | lose, in Beutel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12644587
![]() |
Eppendorf™
0030089405 |
0.1 ml | Weiß |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12684587
![]() |
Eppendorf™
0030089413 |
0.2 ml | Hellblau |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12674587
![]() |
Eppendorf™
0030089421 |
0.5 ml | Violett |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12654587
![]() |
Eppendorf™
0030089430 |
1 ml | Gelb |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12664587
![]() |
Eppendorf™
0030089448 |
2.5 ml | Grün |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12694587
![]() |
Eppendorf™
0030089456 |
5 ml | Blau |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12657636
![]() |
Eppendorf™
0030089464 |
10 ml | Orange |
116.46 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12604597
![]() |
Eppendorf™
0030089472 |
25 ml | Rot |
136.54 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12624597
![]() |
Eppendorf™
0030089480 |
50 ml | Hellgrau |
150.60 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
- Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
- Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
- Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
Spezifikation
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
lose, in Beutel | |
100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.) | |
Single-use | |
Combitips Advanced | |
Zertifizierte Qualität |
Farblos | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Polypropylen |