Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farbcode:
Blau
Gelb
Grün
Hellblau
Hellgrau
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Descrizione
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
- Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
- Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
- Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
- Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
Specifica
Specifica
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality (Nicht steril) |
| Format | lose, in Beutel |
| Spitzenform | Extra lang, Positive Verdrängung |
| Verpackung | 100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.) |
| Produkttyp | Pipettenspitzen |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto