Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12664587 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farbcode:
Blau
Gelb
Grün
Hellblau
Hellgrau
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12664587
Marke: Eppendorf™ 0030089448
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
  • Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
  • Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
  • Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
  • Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality (Nicht steril)
Format lose, in Beutel
Spitzenform Extra lang, Positive Verdrängung
Verpackung 100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.)
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Grün
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Positive Displacement System
Skala Ja
Produktlinie Combitips Advanced
Material Polypropylen
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität