Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität
GREENER_CHOICE
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
Marke:  Eppendorf™ 0030089464
109.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12657636
  • 116.46 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Spitzen lassen sich problemlos handhaben und verhindern Beschädigungen an den Handschuhen. Eppendorf Combitips Advanced™ Standard Pipettenspitzen sind auf die gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors optimiert und werden in drei verschiedenen Reinheitsgraden angeboten. Somit findet sich für jede Anwendung die passende Spitze.
  • Combitips advanced sind die idealen Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipettes
  • Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Combitip ab.
  • Verlängerte Combitips in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen.
  • Durch die individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Combitip Spitze schnell erkannt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Farblos
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Extra lang, Positive Verdrängung
Pipettenspitzen
Single-use
Ja
Polypropylen
Unsteril
Nicht autoklavierbar
lose, in Beutel
100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.)
Orange
Eppendorf Multipette
Combitips Advanced
Zertifizierte Qualität
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Eppendorf
    Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf Essentials
    Aktionscode: 24072
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Eppendorf-Qualität > Farbcodiert: orange; Reinheit: Eppendorf Qualität; 10 ml