Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
119.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
Spezifikation
Gewindehals | |
27,5 mm | |
60 mL | |
24-400 |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
140 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
3Minuten
44Sekunden
29
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Braun, 60 ml, 140 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur